L113743
3-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-N'-(3-NITROBENZYLIDENE)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H13N5O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.335
Numéro MDL:
Autres remarques