Principaux documents
L113220
8-{[4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]METHYL}-1,3-DIMETHYL-7-(3-PHENYLPROPYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H32N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.55
Numéro MDL:
Autres remarques