Principaux documents
L113050
ETHYL [1,3-DIMETHYL-8-(4-MORPHOLINYLMETHYL)-2,6-DIOXO-1,2,3,6-TETRAHYDRO-7H-PURIN-7-YL]ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H23N5O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.392
Numéro MDL:
Autres remarques