Principaux documents
L112739
BENZALDEHYDE (7-BENZYL-1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.433
Numéro MDL:
Autres remarques