Principaux documents
L112461
3-(4-NITRO-1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H8N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.196
Numéro MDL:
37,90 $