Principaux documents
L112437
N-(2,5-DICHLOROPHENYL)-2-(1-PIPERIDINYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.191
Numéro MDL:
Autres remarques