Principaux documents
L112089
2-METHOXY-4-(2-(1-NAPHTHOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H19ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.905
Numéro MDL:
Autres remarques