Principaux documents
L111317
4-(2-(4-(2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-1-YL)BENZYL)CARBOHYDRAZONOYL)PH 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C27H22ClN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
471.948
Numéro MDL:
37,90 $