Documents
L110590
9-ANTHRACENECARBALDEHYDE N-(4-METHOXYPHENYL)THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.491
Numéro MDL:
Autres remarques