Principaux documents
L110361
N-(4-BROMOPHENYL)-2-(2-((2-HO-1-NAPHTHYL)METHYLENE)HYDRAZINO)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H14BrN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.246
Numéro MDL:
Autres remarques