Principaux documents
L110086
4-(DIMETHYLAMINO)BENZALDEHYDE N-(4-METHOXYPHENYL)THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H20N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.439
Numéro MDL:
Autres remarques