Principaux documents
L108782
3-CHLOROBENZALDEHYDE N-(4-FLUOROPHENYL)THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11ClFN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.779
Numéro MDL:
Autres remarques