Key Documents
L108634
2-HYDROXY-3-METHOXYBENZALDEHYDE N-(4-METHOXYPHENYL)THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.396
Numéro MDL:
Autres remarques