Principaux documents
L106909
4-((E)-{[5-((2E)-2-{4-[(4-CHLOROBENZOYL)OXY]-3-METHOXYBENZYLIDENE}HYDRAZINO)-5-OXOPENTANOYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-METHOXYPHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C35H30Cl2N4O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
705.557
Numéro MDL:
Autres remarques