Principaux documents
L106879
N'(1),N'(5)-BIS(2-METHOXYBENZYLIDENE)PENTANEDIHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H24N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.45
Numéro MDL:
Autres remarques