Principaux documents
L104833
N'(1),N'(8)-BIS(2-METHOXYBENZYLIDENE)OCTANEDIHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H30N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.531
Numéro MDL:
Autres remarques