Principaux documents
L104256
4-BROMO-2-((E)-{[8-((2E)-2-{5-BROMO-2-[(4-CHLOROBENZOYL)OXY]BENZYLIDENE}HYDRAZINO)-8-OXOOCTANOYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C36H30Br2Cl2N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
845.378
Numéro MDL:
Autres remarques