Principaux documents
L104051
5-BROMO-2-ETHOXY-N'-(4-ETHOXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H21BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.294
Numéro MDL:
Autres remarques