L103969
2-(ALLYLOXY)-5-BROMO-N'-(5-BROMO-2-METHOXYBENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16Br2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.148
Numéro MDL:
Autres remarques