Principaux documents
L103632
N'-[(E)-(2,3-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19Cl2N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
496.422
Numéro MDL:
Autres remarques