Principaux documents
L103586
N'-[(E)-(4-ETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H25N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
471.585
Numéro MDL:
Autres remarques