Principaux documents
L102431
2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(2-NITROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20N6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.529
Numéro MDL:
Autres remarques