Principaux documents
L102229
(2-{(E)-[(1,4,5,6-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]PYRAZOL-3-YLCARBONYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENOXY)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.33
Numéro MDL:
Autres remarques