Principaux documents
L101923
N-(2-METHOXYPHENYL)-5-METHYL-3-ISOXAZOLECARBOXAMIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H12N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.241
Numéro MDL:
37,90 $