Principaux documents
L031200
Sigma-Aldrich
Activator 42®
0.3 M
Synonyme(s) :
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole Solution, 5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-2H-tetrazole Solution, Activator 42® Solution
4 X 2.5 L
1 810,00 $
1 810,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
4 X 2.5 L
1 810,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.21
1 810,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Conditions de stockage
dry at room temperature
Concentration
84-92 g/L (Activator 42 content, titration)
Impuretés
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Couleur
clear
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)c2n[nH]nn2)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6N4/c10-8(11,12)5-1-4(7-16-18-19-17-7)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17,18,19)
Clé InChI
KKJFZIQEWZVVIV-UHFFFAOYSA-N
Notes préparatoires
Acetronitrile / Activator 42 100 / 9 (v/w)
Autres remarques
Activator solution, containing 5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole (Activator 42) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Informations légales
This product and it use is are covered under US Patent Number 7,897,758
Activator 42 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
41.0 °F
Point d'éclair (°C)
5 °C