Principaux documents
KN8971300008
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass
frequency 300 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 28 μm × 38 μm
Synonyme(s) :
897130-0008
5 EA
55,60 $
55,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
55,60 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121705
Nomenclature NACRES :
SB.32
55,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Fabricant/nom de marque
Kimble® 897130-0008
Paramètres
300 MHz frequency
L × courbure × concentricité
8 in. × 28 μm × 38 μm
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
0.38 mm
Description générale
5 mm thrift tubes are manufactured from N-51A borosilicate glass. Wall thickness for these tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Caractéristiques et avantages
  • Manufactured from borosilicate glass 5.1
  • Attached polyethylene caps
  • OD 5 mm
  • Wall thickness 38 mm (0.01475 in.)
Informations légales
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.