JRD0304
(5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)(phenyl)methanone
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H13N3O
Poids moléculaire :
263.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
Nc1c(cnn1-c2ccccc2)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H13N3O/c17-16-14(15(20)12-7-3-1-4-8-12)11-18-19(16)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,17H2
Clé InChI
YMGWYPXWGVJIAJ-UHFFFAOYSA-N