JRD0167
3-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9NO2
Poids moléculaire :
175.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)-c2ccon2
InChI
1S/C10H9NO2/c1-12-9-4-2-8(3-5-9)10-6-7-13-11-10/h2-7H,1H3
Clé InChI
CWVBMOWWQXBIBL-UHFFFAOYSA-N