Principaux documents
JRD0121
Sigma-Aldrich
[3-(4-methoxy-phenyl)-isoxazol-5-yl]-methanol
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H11NO3
Poids moléculaire :
205.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)-c2cc(CO)on2
InChI
1S/C11H11NO3/c1-14-9-4-2-8(3-5-9)11-6-10(7-13)15-12-11/h2-6,13H,7H2,1H3
Clé InChI
SROFDUACOHNMJB-UHFFFAOYSA-N