JRD0118
(3-Phenylisoxazol-5-yl)methanol
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9NO2
Poids moléculaire :
175.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
OCc1cc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H9NO2/c12-7-9-6-10(11-13-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-6,12H,7H2
Clé InChI
CITYOBPAADIHAD-UHFFFAOYSA-N