Principaux documents
JRD0044
Sigma-Aldrich
3-tert-Butyl-1-o-tolyl-1H-pyrazol-5-amine
AldrichCPR
Synonyme(s) :
3-tert-Butyl-1-(2-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H19N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1-n2nc(cc2N)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H19N3/c1-10-7-5-6-8-11(10)17-13(15)9-12(16-17)14(2,3)4/h5-9H,15H2,1-4H3
Clé InChI
SNMGAKOWUHTEKD-UHFFFAOYSA-N