Principaux documents
JKA8021
Sigma-Aldrich
8arm-PEG40K-Succinimidyl Succinate
Hexaglycerol core, average Mn 40000
About This Item
Formule linéaire :
R(O(CH2CH2O)nCOCH2CH2COOC4H4O2N)8
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 40000
Température de stockage
−20°C
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)