Principaux documents
JKA3106
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average MN 5,000, Phosphate
Synonyme(s) :
Methoxy Polyethylene Glycol Phosphate, Polyethylene glycol
1 G
667,00 $
667,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
667,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2CH2O)nCH2CH2OPO(OH)2
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.23
667,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
mPEG5K-Phosphate, average Mn 5000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 5000
Température de stockage
−20°C
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable