Principaux documents
JKA3060
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average Mn 5,000, Hydrazide, carboxyl reactive
Synonyme(s) :
mPEG-Hydrazide, Methoxy-PEG-HZ, Polyethylene glycol
1 G
775,00 $
775,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
775,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)nCH2CONHNH2
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
775,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
mPEG5K-Hydrazide, average Mn 5,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 5,000
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
Methoxy PEG Hydrazide reacts with aldehydes and ketones to give stable hydrazones in a single step; it can also react with activated carboxylic acids.
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zhou, Z., et al.
Bioconjugate Chemistry, 25(1) (2013)