Principaux documents
JKA12018
Sigma-Aldrich
Propionic Acid-PEG12-propionic acid
About This Item
Formule linéaire :
HOCOCH2CH2O(CH2CH2O)12CH2CH2COOH
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable