JKA10005
8arm-PEG20K-COOH, tripentaerythritol core
average Mn 20,000
Synonyme(s) :
8arm-PEG-COOH, tripentaerythritol core, 8arm-PEG-COOH
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 20,000
Pertinence de la réaction
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.