IDE101D
Interdigitated Chip
IDE101D
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
gold/chromium electrode (Au/Cr)
Description
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
type 1
Caractéristiques
BN/SiO2 coating
Conditionnement
pkg of 12 diced devices
Fabricant/nom de marque
IDE101D
die thickness
525 μm , silicon
Taille de l'électrode
10 nm , chrome