Principaux documents
I1308
Sigma-Aldrich
10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
97%
Synonyme(s) :
Iminodibenzyl
25 G
44,70 $
44,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
44,70 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.26
Beilstein:
152732
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
44,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Pf
105-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
InChI
1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2
Clé InChI
ZSMRRZONCYIFNB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Johannes Kornhuber et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(6), 2667-2672 (2009-01-16)
We developed a structure-property-activity relationship (SPAR)-model for psychopharmacological drugs acting as non-competitive 5-HT(3A) receptor antagonists by using a decision-tree learner provided by the RapidMiner machine learning tool. A single molecular descriptor, namely the molecular dipole moment per molecular weight (mu/MW)
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other