Key Documents
HF101
Sigma-Aldrich
Hall Device Chip
HF101
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NC.13
Matériaux
gold/chromium electrode (Au/Cr)
Description
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
Caractéristiques
BN/SiO2 coating
optimized for hall
Conditionnement
pkg of 16 non-diced devices
Fabricant/nom de marque
HF101
die thickness
525 μm , silicon
Taille de l'électrode
10 nm , chrome