Principaux documents
HAM60675-01
Universal dispensing valve, for Hamilton® Microlab® 600 pipettor
right valve
1 EA
442,00 $
442,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
442,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
442,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE/CTFE
aluminum housing
Caractéristiques
right valve
Paramètres
0-100 psig pressure
10-100 °C temperature (50-212 °F)
Raccords
1/4-28 thread
Adéquation
suitable for (fits all Microlab 600 instruments)
Catégories apparentées
Description générale
The Microlab 600 uses a universal valve that can support single dispensing, dual dispensing, diluting, and continuous dispensing. This valve functions on all Microlab 600 units. The valve has an aluminum housing with a PTFE-rotary plug. Syringes connect into the 5/16-32 threaded port.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.