Principaux documents
HAM238380
Hamilton® Polyplast lab pH electrode
plastic (SAN)/glass, S7 connector
1 EA
287,00 $
287,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
287,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115604
Nomenclature NACRES :
NB.79
287,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cylindrical V glass membrane
plastic (SAN)/glass
single pore diaphragm
Caractéristiques
electrode Polisolve electrolyte
S7 connector
Paramètres
0-60 °C temp. range
Diamètre
12 mm
Profondeur d'immersion
10 mm
pH
0-14
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.