Principaux documents
H9605
Sigma-Aldrich
1,2,3,6,7,8-Hexahydropyrene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.30
Beilstein:
2048996
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
130-134 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1Cc2ccc3CCCc4ccc(C1)c2c34
InChI
1S/C16H16/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h7-10H,1-6H2
Clé InChI
MBAIEZXRGAOPKH-UHFFFAOYSA-N
Application
Important intermediate for the synthesis of polycyclic hydrocarbons.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Journal of the American Chemical Society, 111, 4285-4285 (1989)
A J Dobson et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 52 ( Pt 12), 3086-3088 (1996-12-15)
In 1,2,3,6,7,8-hexahydropyrene, C16H16, the unsaturated rings lie essentially in a plane, the r.m.s. deviation of the atoms defining this plane form the best-fit plane being 0.006 (2) A. The saturated rings are substantially non-planar, but the character of the non-planarity