Principaux documents
H7637
Sigma-Aldrich
1-Hexadecanethiol
technical grade, 92%
Synonyme(s) :
Cetyl mercaptan, Hexadecyl mercaptan, Mercaptan C16
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)15SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.51
Beilstein:
1748495
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Essai
92%
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
pb
184-191 °C/7 mmHg (lit.)
Pf
18-20 °C (lit.)
Densité
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Clé InChI
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter