Documents
H6827
Sigma-Aldrich
2-Hexadecanol
99%
Synonyme(s) :
Methyl tetradecyl carbinol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)13CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.44
Numéro Beilstein :
1748421
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Pf
43-46 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C16H34O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2)17/h16-17H,3-15H2,1-2H3
Clé InChI
FVDRFBGMOWJEOR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Fumikazu Takahashi et al.
FEMS yeast research, 19(2) (2019-02-13)
The yeast Starmerella bombicola NBRC10243 is an excellent producer of sophorolipids, which are among the most useful biosurfactants. The primary alcoholic metabolic pathway of S. bombicola has been elucidated using alcohol oxidase FAO1, but the secondary alcohol metabolic pathway remains