Principaux documents
H48204
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-nitrobenzenearsonic acid
98%
Synonyme(s) :
2-Nitrophenol-4-arsonic acid
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H3(NO2)AsO3H2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.04
Numéro Beilstein :
1976533
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Pf
≥300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[As](O)(O)=O
InChI
1S/C6H6AsNO6/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,9H,(H2,10,11,12)
Clé InChI
XMVJITFPVVRMHC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges