Documents
H14601
Sigma-Aldrich
Hexyl sulfide
95%
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)5]2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.40
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.4587 (lit.)
Point d'ébullition
230 °C (lit.)
Densité
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCSCCCCCC
InChI
1S/C12H26S/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
LHNRHYOMDUJLLM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter