Principaux documents
H1259
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrakis(p-hydroxyphenyl)ethane
powder
Synonyme(s) :
1,1,2,2-Ethanetetra-p-phenol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H22O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.45
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Impuretés
≤10% residual solvent
Couleur
white to off-white
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1)C(C(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C26H22O4/c27-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(28)12-4-18)26(19-5-13-23(29)14-6-19)20-7-15-24(30)16-8-20/h1-16,25-30H
Clé InChI
HDPBBNNDDQOWPJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable