Principaux documents
GF99418214
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 6mm disks, 0.025mm thickness, hard
Synonyme(s) :
FE240235
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (disks - hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 994-182-14
Taille × épaisseur
6 mm × 0.025 mm