Principaux documents
GF99049348
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
20m wire, 1mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
FE265160
1 EA
539,00 $
539,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
539,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
539,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 990-493-48