Key Documents
GF98891342
Vanadium
foil, thickness 0.015 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.8%
Synonyme(s) :
V 000180
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
V
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
50.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141749
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.8%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 988-913-42
Résistivité
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.015 mm
Point d'ébullition
3380 °C (lit.)
Pf
1890 °C (lit.)
Densité
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[V]
InChI
1S/V
Clé InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable